Learn More
Beschreibung
S100A13 Monoclonal specifically detects S100A13 in Human samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | S100A13 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 020 |
| Conjugate | PerCP |
| Dilution | ELISA |
| Formulation | PBS |
| Gene Alias | S100 calcium binding protein A13, S100 calcium-binding protein A13protein S100-A13 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human S100A13 (Accession#: NP_001019381.1; Met1-Lys98). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?