Learn More
S100A2 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Code produit 16120432
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μl
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16120432 100 μl 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16120432 Fournisseur Abnova Code fournisseur H00006273T01.100uL
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Transfert Western
Spécification
Lignée cellulaire 293T
À utiliser avec (application) Western Blot
Description S100A2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Numéro d’ordre du gène BC002829
Poids moléculaire 10.78
Plage de pH 6.8
Plasmide pCMV-S100A2 full-length
Test du contrôle qualité Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-S100A2 antibody (H00006273-B01) by western blotting
Quantité 100 μl
Tampon de stockage Tampon d’échantillonnage 1X (Tris-HCl 50 mM, SDS 2 %, glycérol 10 %, 2-mercaptoéthanol 300 mM, bleu de bromophénol 0,01 %)
Espèces hôtes Human
Contenu et stockage Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.