Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S120-AT2
Code produit 12141660 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
10 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12141660 10 x 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12141660 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45583
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20300.00€
    19900.00€ / 1 pièces
    Économisez 400.00€
    1% de réduction
 Article restreint
En stock
Traitez de gros volumes (10 x 2 ml) avec ce petit rotor à angle fixe.
Traitez de grandes capacités (10 x 2 ml) avec le petit rotor à angle fixe Thermo Scientific™ S120-AT2.
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol série MX
Recommandée pour :
lipoprotéines et traitement de l’acide nucléique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe S120-AT2
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 10 x 2 mL
FCR max. 649,826 ×g
Vitesse max. 120 000 tr/min
Rayon (métrique) 40,4 mm
Rayon (métrique) Min. 25,4 mm
Facteur K 8.2
Longueur max. du tube 34 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
Poids net 0,54 kg (1,2 lb)
À utiliser avec (équipement) Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus
Angle 30°
Moy. RCF 529,190 x g
FCR min. 408,554 x g