Description
Traitez de grandes capacités (14 x 0.5 ml) avec le petit rotor à angle fixe Thermo Scientific™ S120-AT3.
Caractéristiques :
- Rotor à angle fixe (30°) en titane
- Capacité : 14 × 0.5 ml
- Vitesse maximale / FCR : 120,000 tr/min / 649,826 x g
- Facteur K : 7.8
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol série MX
Recommandée pour :
Lipoprotéines et traitement de l’acide nucléique.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à angle fixe S120-AT3 |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 14 x 0,5 mL |
| FCR max. | 649,826 ×g |
| Vitesse max. | 120 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 40,4 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 25,9 mm |
| Facteur K | 7.8 |
| Longueur max. du tube | 34 mm |
| Afficher plus |