Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S150-AT
Code produit 12131660 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
8 x 2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12131660 8 x 2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12131660 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45582
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20540.00€
    19700.00€ / 1 pièces
    Économisez 840.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Réalisez des applications à grande vitesse grâce au rotor à angles fixes Thermo Scientific™ S150-AT, qui fonctionne à 150 000 tr/min avec une capacité de 8 x 2,0 ml.
Réalisez vos applications à grande vitesse avec le rotor à angle fixe Thermo Scientific™ S150-AT, qui fonctionne à 150,000 tr/min avec une capacité de 8 x 2.0 ml.
Caractéristiques :
  • Rotor à angle fixe (30°) en titane
  • Capacité : 8 × 2.0 ml
  • Vitesse maximale / FCR : 150,000 tr/min / 899,744 x g
  • Facteur K : 6.1
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol série MX
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe S150-AT
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 8 x 2 mL
FCR max. 899,744 x g
Vitesse max. 150 000 tr/min
Rayon (métrique) 35,8 mm
Rayon (métrique) Min. 20,8 mm
Facteur K 6.1
Longueur max. du tube 34 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
Poids net 0,49 kg (1,1 lb)
À utiliser avec (équipement) Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus
Angle 30°
Moy. RCF 711,250 x g
FCR min. 522,756 x g