Learn More
Elma™ Concentrat Lab Clean S20
Description
- Élimine les contaminations minérales comme les balances à chaux et autres contaminations liées au Ca et au Mg, les oxydes de métal, les huiles minérales et les graisses, les empreintes digitales et la poussière
- Éclaircit les surfaces métalliques ternies (mais n’atténue pas les couleurs)
- Ne convient pas à l’aluminium, au magnésium et aux alliages de métaux légers
Spécification
Spécification
| Type de produit | Nettoyant Lab Clean S20 |
| Forme | Liquide |
| pH | < 1 |
| Certifications/Conformité | Annexe VII A, CE 648/2004, UN 1805 |
| Composition | Surfactants non ioniques 15 à 30 %, acide phosphorique > 30 % |
| Concentration | Bain à ultrasons ∽1 à 2 % vol. de 50 à 80°C et nettoyage des éclaboussures ∽0,5 % vol., uniquement bien au-delà de 55°C |
| Type de conteneur | Flacon |
| Contenu et stockage | -5°C à 30°C |
| À utiliser avec (application) | Pour le nettoyage par immersion et l’aspersion des instruments de laboratoires et les applications en atelier |
| Volume (métrique) | 2,5 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- elma lab clean S20 (ELC S20)
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée:.
- MIXTURE LIST-Contain: phosphoric acid, ethoxylated isotridecanol, (2-methoxymethylethoxy)-propanol, isotridecanol