Learn More
Tygon S3™ Tube à vide E-3603
Code produit 30053333 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
0,188 po
0,25 po
0,5 po
0,625 po
1 in
3/4 in
3/8 in.
Diamètre (impériale) externe:
0,625 po
0,878 po
1,125 po
1,375 po
1,5 po
2 po
9 à 16 po
Conditionnement:
15m
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe Conditionnement
30053333 1 in 2 po 15m
30053203 3/4 in 1,5 po 15m
30053637 0,5 po 1,125 po 15m
30053573 0,25 po 0,625 po 15m
30053914 0,625 po 1,375 po 15m
30054222 3/8 in. 0,878 po 15m
30053233 0,188 po 9 à 16 po 15m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 30053333 Fournisseur Tygon Code fournisseur ACF00066
Expédition estimée: 25-01-2027
Formulé pour résister à la fatigue en flexion et à l'abrasion
La formulation biosourcée réduit l'impact environnemental. Cohérence d'un lot à l'autre pour des résultats reproductibles. Se glisse facilement sur les raccords et se fixe solidement. Sans BPA ni phtalates. Répond à tous les critères USP Classe VI et critères de contact alimentaire de la FDA. Idéal pour les applications générales, de laboratoire et à usage unique. Assistance technique gratuite disponible pour vous aider dans le choix de la tubulure
Spécification
Certifications/Conformité USP ; FDA
Diamètre (impériale) interne 1 in
Matériau Tygon S3 E-3603
Diamètre (impériale) externe 2 po