Learn More
Thermo Scientific™ Centrifugeuses réfrigérées S4TR
Code produit 31723093 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
IVD-MD
Utilisation générale
Tension:
230 V
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Tension Conditionnement
31723093 Utilisation générale 230 V 1 pièce
31723099 IVD-MD 230 V 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 31723093 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007358
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12350.00€
    9880.97€ / 1 pièces
    Économisez 2469.03€
    19% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Optimisez vos applications quotidiennes grâce à la centrifugeuse de paillasse réfrigérée de la série S dotée de la technologie GreenCool. La centrifugeuse S4TR est une centrifugeuse dotée d'une durabilité accrue, d'un rapport capacité/encombrement élevé et d'une interface de programmation simple pour optimiser l'efficacité et la productivité des applications courantes.
Thermo Scientific Les centrifugeuses S4T sont standard avec un code facile à utiliser et un écran ACL à haut contraste. Cette unité souple et à haute capacité contribue à optimiser les performances pour prendre en charge les applications quotidiennes. Échangez rapidement et en toute sécurité entre 13 options de rotor avec le sans outil Thermo Scientific Auto-Lock Échange de rotor.
Ils sont disponibles à l’achat individuellement ou dans des emballages pratiques basés sur des applications.
Les emballages de culture cellulaire comprennent la centrifugeuse, le plateau, Thermo Scientific ClickSeal couvercles de bioconfinement et un ensemble de quatre adaptateurs pour tubes coniques de 15 ml et 50 ml.
Les emballages des tubes de sang comprennent la centrifugeuse, le plateau, ClickSeal couvercles de bioconfinement et un ensemble de quatre adaptateurs pour tubes de sang de 5/7 ml et 9/10 ml.
Caractéristiques de performance :
  • Thermo Scientific™ Le système de détection de déséquilibre SMARTSpin contribue à optimiser l'accélération, le freinage et le déséquilibre de charge résiduelle de chaque rotor et godet afin d'optimiser la sécurité et d'améliorer les séparations.
  • Vitesses de rotation élevées et flexibilité grâce à 13 options de rotor
Durabilité accrue :
  • Fiberlite Les rotors pèsent jusqu'à 60 % de moins que les rotors métalliques équivalents et accélèrent/décélèrent donc plus rapidement, ce qui se traduit par une consommation d'énergie réduite par cycle.
  • Options de rotors carénés, y compris les Thermo Scientific H-Flex HS4 et BioShield Les rotors 1000A permettent aux utilisateurs de faire tourner des tubes, des bouteilles et des assiettes à des vitesses plus élevées avec moins d'énergie que les modèles sans pare-vent.
  • Fabriqué dans une usine certifiée zéro déchet utilisant de l'électricité 100 % renouvelable à Osterode am Harz, en Allemagne
Simplicité d’utilisation :
  • Les commandes intuitives simplifient l’utilisation et fournissent des informations détaillées sur un grand nombre de paramètres de fonctionnement et de statuts de traitement afin d’optimiser les performances.
  • La conception industrielle moderne favorise l'amélioration continue de l'ergonomie du chargement des rotors, de la sécurité des utilisateurs et des certifications requises.
  • Le couvercle à fermeture motorisée peut être abaissé d’un doigt pour une fermeture et un verrouillage en toute simplicité du couvercle, quelle que soit la hauteur de paillasse.
  • Ses dimensions compactes permettent d'optimiser l'espace de travail. La hauteur ergonomique et la conception incurvée facilitent le chargement et le déchargement des échantillons ainsi que leur nettoyage.
Auto-Lock remplacement du rotor :
  • Changement de rotor sécurisé et ergonomique par simple pression d'un bouton en seulement trois secondes, sans outil.
  • L'accès complet à la chambre facilite le nettoyage et contribue à minimiser les risques de contamination.
  • Flexibilité permettant de passer rapidement d'une application à l'autre et de s'adapter aux besoins changeants du laboratoire
ClickSeal Couvercles de confinement biologique
  • Les options de fermeture pour le confinement biologique, compatibles avec le port de gants et permettant une ouverture/fermeture d'une seule main, sont conçues de manière ergonomique pour une utilisation aussi bien par les droitiers que par les gauchers.
  • Des signaux de fermeture sonores et visuels renforcent la sécurité.
  • Certification de confinement biologique délivrée par le National Institute for Health Protection (Porton Down, Royaume-Uni) ou par TÜV NORD CERT GmbH (Allemagne) pour certains rotors
Prêt pour la conformité
:
  • Utilisation générale en laboratoire, certifiée IVD, options répertoriées par la FDA disponibles
Modèles précédents
: Sorvall ST4 Plus, Megafuge ST4 Plus, Sorvall ST40, SL40, Megafuge 40, Megafuge 4.0, Megafuge 3.0, Sorvall Légende T, Sorvall Légende X3, Sorvall Légende XT, Sorvall DuPont T6000, Jouan G4i, Jouan C4i, Jouan M22i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité EN/UL/CEI 61010-1, EN/UL/CEI 61010-2-020 et 61010-2-101, EN/UL/CEI 61326-1, EN/UL/CEI 61326-2-6, FCC partie 15
Type de contrôleur Microprocesseur
Capacité 4 bioflacons de 1 000 ml, 196 tubes sanguins de 5/7 ml, 148 tubes sanguins de 9/10 ml, 96 x 15 ml, 40 tubes coniques de 50 ml, 4 x 6 microplaques avec rotor TX-1000
FCR max. 25 830 xg à angle fixe (avec microlitre à rotor 30 x 2 ml) ; 7 197 xg prélevés (avec rotor H-Fflex HS4)
Vitesse max. 15.200 rpm (F21-48 x 2, Microliter 48 x 2 o Microliter 30 x 2 rotores)
Réfrigéré Oui
Système d’entraînement Direct, induction sans brosse à profil bas
Matériau Parois avant, supérieure et latérales : plastique PC-ABS recouvert de laque à base de 2K PUR ; boîtier en métal : métal laminé à froid avec poudre ; récipient de centrifugeuse : acier inoxydable ; pieds de la centrifugeuse : en caoutchouc
Modèle Centrifugeuse S4TR
Niveau sonore <51 dB(A)
Profil (accélération / freinage) Opciones de 9 velocidades de aceleración y 10 de desaceleración
Stockage de programmes Jusqu’à 6 programmes via les boutons de l’interface utilisateur LCD
Rotor 13 opciones de rotor disponibles, seleccione el rotor por separado
Rotor inclus Non
Durée de fonctionnement Máx. 9 h, 59 min; también con modos continuo y pulso
Étalons ISO 14971, ISO 13485, ISO 9001, listado por la FDA, dispositivo clase 1
Ventilée Non
Garantie Limité à 5 ans
Dimensions (H x l x P) 36,1 x 74,6 x 69,5 cm/14,2 x 29,4 x 27,2 in.
Hauteur (impériale) externe, couvercle ouvert 33,9 in
Hauteur (métrique) externe, couvercle ouvert 86 cm
Poids net 125 kg / 275.6 lb
Alimentation électrique 220/240 V
Tension 230 V
Fréquence 50/60Hz
Utilisation en laboratoire / salle blanche Classe ISO 8 selon la norme EN ISO 14644-1
Type de produit Utilisation générale
Type d’affichage Interface utilisateur à bouton-poussoir LCD lumineux