Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants S52-ST
Code produit 15103405 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
15103405 4 x 5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15103405 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20330.00€
    19500.00€ / 1 pièces
    Économisez 830.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Capacité maximale de 4 x 5 ml à des vitesses atteignant 52,000 tr/min. Recommandé pour les séparations de petites particules telles que les nanoparticules, les particules virales et les gradients de densité.
Obtenez une capacité de 4 x 5 ml à une vitesse de 52,000 tr/min avec le rotor à godets oscillants Thermo Scientific™ S52-ST. Recommandé pour les séparations de petites particules telles que les nanoparticules, les particules virales et les gradients de densité.
Caractéristiques :
  • Capacité maximale : 4 × 5 ml (0.02 L)
  • Vitesse max. / FCR : 52,000 tr/min / 275,458 x g
  • Facteur K : 78.6
  • Angle : 180°
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific Sorvall MTX 150, micro-ultracentrifuge au sol série MX
Recommandé pour :
Les séparations de petites particules, telles que les nanoparticules et les particules virales, les gradients de densité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants S52-ST
Matériau Titane
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 5 mL
FCR max. 275,458 ×g
Vitesse max. 52 000 tr/min
Rayon (métrique) 91,2 mm
Rayon (métrique) Min. 39,4 mm
Facteur K 78.6
Longueur max. du tube 51 mm
Diamètre max. du tube 13 mm
Poids net 1,7 kg (3,7 lb)
À utiliser avec (équipement) Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus
Angle 180°
Moy. RCF 197,230 x g
FCR min. 119,009 x g