Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à godets oscillants S55-S
Code produit 12121670 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
4 x 2,2 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12121670 4 x 2,2 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12121670 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45594
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17620.00€
    16900.00€ / 1 pièces
    Économisez 720.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Atteindre une capacité de 4 x 2,2 ml à des vitesses allant jusqu’à 55,000 rpm. Recommandé pour l’isolement de l’ADN/ARN, les gradients de densité et le culottage des particules de petite taille.
Atteignez une capacité de 4 x 2,2 ml à des vitesses allant jusqu’à 55,000 tr/min à l’aide du rotor à benne oscillante Thermo Scientific™ S55-S. Recommandé pour l’isolement de l’ADN/ARN, les gradients de densité et le culottage des particules de petite taille.
Caractéristiques :
  • Capacité : 4 × 2,2 ml
  • Vitesse / FCR max. : 55,000 tr/min/275,458 xg
  • Facteur K : 43,8
  • Angle : 180°
Compatibles avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse modèle au sol série MX
Recommandés pour :
Isolement de l’ADN/ARN, gradients de densité et culottage de particules de petite taille.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à godets oscillants S55-S
Matériau Aluminium
Type Rotor swing-out
Capacité 4 x 2,2 mL
FCR max. 258,826 x g
Vitesse max. 55 000 tr/min
Rayon (métrique) 76,6 mm
Rayon (métrique) Min. 45,4 mm
Facteur K 43,8
Longueur max. du tube 44 mm
Diamètre max. du tube 11 mm
Poids net 2,6 lb (1,19 kg)
À utiliser avec (équipement) Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus
Angle 180°
Moy. RCF 206,114 x g
FCR min. 153,403 ×g