Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S80-AT2
Code produit 12181660 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
30 x 0,5 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
12181660 30 x 0,5 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12181660 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 45589
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20225.00€
    19400.00€ / 1 pièces
    Économisez 825.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Centrifugez efficacement vos échantillons pour la pelletisation de microéchantillons multiples et la flottation des lipoprotéines avec ce rotor d’une capacité de 30 x 0.5 ml atteignant une vitesse de 80,000 tr/min.
Centrifugez efficacement vos échantillons pour la pelletisation de micro-échantillons multiples et la flottation des lipoprotéines avec ce rotor à angle fixe Thermo Scientific™ S80-AT2, d’une capacité de 30 x 0.5 ml atteignant une vitesse de 80,000 tr/min.
Caractéristiques :
  • Capacité : 30 × 0.5 ml
  • Vitesse max. / FCR : 80,000 tr/min / 357,440 x g (rangée extérieure), 303,824 x g (rangée intérieure)
  • Facteur K : rangée extérieure : 14, rangée intérieure : 16
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol série MX
Recommandée pour :
Pelletisation de micro-échantillons multiples, flottation des lipoprotéines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Rotor à angle fixe S80-AT2
Matériau Titane
Type Rotor angulaire fixe
Capacité 30 x 0,5 mL
FCR max. 357 440 x g (couronne extérieure), 303 824 x g (couronne intérieure)
Vitesse max. 80 000 tr/min
Rayon (métrique) 50 mm couronne extérieure, 42,5 mm couronne intérieure
Rayon (métrique) Min. 35,5 mm couronne extérieure, 28,1 mm couronne intérieure
Facteur K Rangée externe 14 / rangée interne 16
Longueur max. du tube 34 mm
Diamètre max. du tube 8 mm
Poids net 1,6 kg (3,5 lb)
À utiliser avec (équipement) Micro-ultracentrifugeuses Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX et MX Plus
Angle 30°
FCR min. Rangée externe 353,782 ×g / rangée interne 200,881 ×g