Description
Centrifugez efficacement vos échantillons pour la pelletisation et la séparation de gradients avec ce rotor à angle fixe Thermo Scientific™ S80-AT3, d’une capacité de 8 x 8.3 ml atteignant une vitesse de 80,000 tr/min.
Caractéristiques :
- Capacité : 8 × 8.3 ml
- Vitesse max. / FCR : 80,000 tr/min / 414,630 x g
- Facteur K : 23.2
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol série MX
Recommandé pour :
Pelletisation et séparations de gradients.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à angle fixe S80-AT3 |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 8 x 8,3 mL |
| FCR max. | 414,630 x g |
| Vitesse max. | 80 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 58 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 32,3 mm |
| Facteur K | 23.2 |
| Longueur max. du tube | 59 mm |
| Afficher plus |