Learn More
Socorex™ Micropipette Acura™ Electro 926
Code produit 11829213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2,0 μl
0,5 à 10 μl
0,5 à 10 μl (ultra)
1,0 à 20 μl
10 à 200 μl
2,5 à 50 μl
50 à 1000 μl
Type:
Kit de micropipette électronique
Micropipette électronique
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Type Conditionnement
11829213 0,5 à 10 μl (ultra) Micropipette électronique 1 pièce
11829223 10 à 200 μl Micropipette électronique 1 pièce
11849223 50 à 1000 μl Micropipette électronique 1 pièce
11839223 10 à 200 μl Kit de micropipette électronique 1 pièce
11809213 0,1 à 2,0 μl Micropipette électronique 1 pièce
11849213 0,5 à 10 μl Micropipette électronique 1 pièce
11869213 1,0 à 20 μl Micropipette électronique 1 pièce
11889213 2,5 à 50 μl Micropipette électronique 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11829213 Fournisseur Socorex™ Code fournisseur 926.0010
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Légère et ergonomique, cette micropipette électronique monocanal est livrée avec un certificat de contrôle qualité, des échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et des instructions d'utilisation. La micropipette Socorex™ Acura™ Electro926 se recharge rapidement et bénéficie d’une longue autonomie de travail.
  • Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
  • Léger.
  • Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
  • Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
  • Moteur contrôlé par microprocesseur.
  • Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
  • La faible longueur d'arbre et l’extrémité conique améliorent la capacité de transmission et l'accès aux microtubes et microplaques.
  • Comprend le compteur de cycles de pipetage.
  • Modules volumétriques en option.
Spécification
Précision < ± 1,2 % - < ± 0,6 %, < 1,5 % - < 0,35 %
Type de batterie 4,8V NiMH
Certifications/Conformité EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (dispositifs médicaux diagnostiques in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, partie 15 (compatibilité électromagnétique), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (sécurité électrique), ED 2011/65/CE Restriction des substances dangereuses (RoHS)
Modèle Acura™ Electro™ 926
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Acura Électro
Programmabilité Auto-apprentissage
Type Micropipette électronique
Volume (métrique) 0,5 à 10 μl (ultra)
Affichage LCD droite/gauche
Comprend Certificat de contrôle qualité, échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et instructions d’utilisation.
Incréments 0,05 μl
Quantité 1 de chaque
Temps de rechargement <1,5 heure
Garantie 24 mois