Learn More
Socorex™ Micropipette Acura™ Electro 926
Description
- Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
- Léger.
- Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
- Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
- Moteur contrôlé par microprocesseur.
- Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
- La faible longueur d'arbre et l’extrémité conique améliorent la capacité de transmission et l'accès aux microtubes et microplaques.
- Comprend le compteur de cycles de pipetage.
- Modules volumétriques en option.
Spécification
Spécification
| Précision | < ± 1,0 % - < ± 0,5 %, < 0,4 % - < 0,1 |
| Type de batterie | 4,8V NiMH |
| Certifications/Conformité | EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (dispositifs médicaux diagnostiques in vitro), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, partie 15 (compatibilité électromagnétique), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (sécurité électrique), ED 2011/65/CE Restriction des substances dangereuses (RoHS) |
| Modèle | Acura™ Electro™ 926 |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Acura Électro |
| Programmabilité | Auto-apprentissage |
| Type | Micropipette électronique |
| Volume (métrique) | 50 à 1000 μl |
| Affichage | LCD droite/gauche |
| Afficher plus |