Learn More
SA 47, MedChemExpress
Code produit 16469937
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16469937 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16469937 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY18080
MedChemExpress SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
SA 47 is a selective and potent inhibitor of fatty acid amide hydrolase (FAAH) and carbamate.
Spécification
Nom chimique ou matériau SA 47
CAS 792236-07-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C17H26N4O3
Quantité 5 mg
SMILES CNC(COC(NCCC(CC1)CCN1C2=CC=CC(C)=N2)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 334.41
Poids de la formule 334.41
Pourcentage de pureté 99.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation