Learn More
Thermo Scientific™ Gélose Sabouraud CG / C. albicans chromogène
Description
Isolez les champignons et identifiez présomptivement Candida albicans à partir d’échantillons cliniques grâce à cette bi-plaque adaptée et à faible encombrement.
Isolez des champignons et identifiez présumément Candida albicans à partir d’échantillons cliniques, avec la gélose de Sabouraud GC / chromogène pour C. albicans Thermo Scientific™ Oxoid™, une seule bi-boîte qui comprend deux formulations distinctes. Le milieu de Sabouraud GC crée des conditions sélectives pour l’isolement et la culture des champignons, tandis que la gélose chromogène pour C. albicans permet l’identification présumée de Candida albicans. La présentation pratique en bi-boîte libère de l’espace dans l’incubateur.
Utilisez la gélose au C. albicans chromogène / Sabouraud GC pour l’isolement des champignons et l’identification présumée des Candida albicans à partir d’échantillons cliniques.
- Convient pour l’identification des champignons pathogènes provenant de matériaux contenant un nombre élevé d’autres champignons ou bactéries.
- Résultats fiables avec Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton rubrum et Candida albicans.
- Isolement facile et identification présumée des albicans.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
- Gain d’espace grâce au format en bi-boîte.
La gélose GC Sabouraud est adaptée à la culture et à la différenciation des champignons. Les champignons conservent leur aspect habituel lors de la mise en culture et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractères macroscopiques.
La gélose chromogène C albicans est un milieu différentiel sélectif pour l’isolement de Candida spp. et l’identification présomptive des C. albicans. La différenciation des C. albicans est obtenue par l’ajout de substrat chromogène pour détecter l’activité de l’enzyme β-glucosaminidase.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Ivoire/ivoire clair |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Format | Bi-plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ± 5 % |
| Quantité | 10/boîte |