Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud dextrose
Code produit 11963662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
10/paquet
Format:
Monoplaque de 90 mm
Plaque de 90 mm
Origine de la fabrication:
Allemagne
Royaume-Uni
Conditionnement:
10 pièces
Pack de 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Format Origine de la fabrication unitSize
11963662 10/paquet Plaque de 90 mm Royaume-Uni Pack de 10
10230103 10/boîte Monoplaque de 90 mm Allemagne 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11963662 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0410B
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Isolez, cultivez et différenciez les dermatophytes, les champignons et les levures, tels que Candida albicans, sur une plaque de milieu préparée prête à l’emploi.
Isolez, cultivez et différenciez les dermatophytes, les champignons et les levures, tels que Candida albicans, en utilisant la gélose de Sabouraud glucosée à pH acide Thermo Scientific™.
Les champignons conservent leur aspect habituel lors de la mise en culture et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractéristiques macroscopiques standard. Les infections provoquées par les espèces Candida sont diverses et peuvent être superficielles, locales, profondes ou disséminées. Candida albican et Candida glabrat comprennent 70 à 80 % des isolats de levures récupérés auprès de patients atteints de maladies invasives. Ce milieu de culture, également disponible sous forme de poudre, peut être utilisé pour la surveillance de l’environnement et les tests de stérilité, ce qui permet de mettre en œuvre rapidement des mesures correctives si des niveaux inacceptables de charge microbienne indiquent des lacunes dans le contrôle des processus. 
Certains produits ne sont pas disponibles à la vente dans certains pays. Veuillez nous contacter.Les produits
Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune paille, transparent
Contenu et stockage 2 à 25°C
Format Plaque de 90 mm
Origine de la fabrication Royaume-Uni
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 ± 1,0g
Type d’emballage Triple emballage - traité par irradiation
Quantité 10/paquet