Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud au dextrose avec chloramphénicol et actidone
Code produit 11993662
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Gélose de Sabouraud au dextrose avec chloramphénicol et actidone
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description unitSize
11993662 Gélose de Sabouraud au dextrose avec chloramphénicol et actidone 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11993662 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO0162A
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Isolez les dermatophytes et autres champignons dans des échantillons cliniques et environnementaux grâce à ce milieu sélectif acide.
Isolez les dermatophytes, d’autres champignons et levures dans des échantillons cliniques et environnementaux grâce à la gélose acide de Sabouraud au dextrose avec chloramphénicol et actidone Thermo Scientific™ Oxoid™. Le pH faible prend en charge la croissance des champignons tout en inhibant la prolifération bactérienne dans les échantillons mixtes. Les champignons conservent leur aspect habituel lors de la mise en culture et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractères macroscopiques standard décrits par Sabouraud1. L’ajout d’antimicrobiens pour inhiber les bactéries pour l’isolement de champignons pathogènes a été décrit par plusieurs travailleurs2,3,4,5,6,7.
Utilisez la gélose de Sabouraud au dextrose avec chloramphénicol et actidone pour l’isolement des dermatophytes et autres champignons pathogènes. Le milieu donne des résultats fiables avec Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum et Candida albicans.
  • Convient pour l’identification des champignons pathogènes provenant de matériaux contenant un nombre élevé d’autres champignons ou bactéries.
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Jaune paille
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Description Gélose de Sabouraud au dextrose avec chloramphénicol et actidone
Format Plaque simple de 90 mm
Origine de la fabrication UK
Type de produit Gélose
Poids plein 19,5 g±1,0 g
Type d’emballage Plaques de 10 x 90 mm, emballées sous film
Quantité 10/paquet