Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective au glucose Sabouraud avec gentamicine et chloramphénicol
Code produit 13255359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
13255359 10/boîte 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13255359 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur PO5096A
 Article restreint
En stock
Isolez les dermatophytes, les autres champignons et levures grâce à ce milieu pH acide.
Détectez et isolez sélectivement les dermatophytes, autres champignons et levures grâce à la gélose au glucose Thermo Scientific™ Sabouraud avec la gentamicine et le chloramphénicol. L’utilisation de la gentamicine et du chloramphénicol conduit aux effets sélectifs suivants avec seulement des compromis minimaux des propriétés de croissance : Le chloramphénicol est un antibiotique à large bande qui supprime les bactéries Gram positif et Gram négatif ainsi que les bacilles résistants aux acides ; cependant, la croissance des espèces de Pseudomonas n’est que légèrement supprimée tandis que la gentamicine est particulièrement efficace contre P. aeruginosa.
Les dermatophytes et les champignons se développent dans des formes typiques de colonies sur la gélose au glucose Sabouraud avec gentamicine et chloramphénicol. Par exemple, T. rubrum forme des colonies de couleur crème de 2 cm à 3 cm de large avec des spores blanches et un dessous de couleur rose, tandis que A. niger forme des colonies blanches d’environ 3 à 5 cm de large avec des spores noires et C. albicans forme des colonies rondes, jaunâtres et de grande taille de 2 à 3 mm. Pour obtenir davantage de descriptions plus détaillées des colonies, reportez-vous à la documentation mycologique, par exemple Seeliger1.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire, transparent
Contenu et stockage 6°C à 12°C
Description Gélose sélective au glucose Sabouraud avec gentamicine et chloramphénicol
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Type d’emballage Sous film transparent - monocouche
Quantité 10/boîte
Réservé à un usage diagnostique in vitro.