Learn More
Saccharine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235340 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10235340 500 g Flacon en plastique 500g
10447730 100 g Flacon en plastique 100g
11915581 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10235340 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 149005000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-07-2
Formule moléculaire C7H5NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 183.18
Clé InChI CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
CID PubChem 5143
ChEBI CHEBI:32111
Nom IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Saccharin
Point de fusion 226.0°C to 230.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% (105°C, 2 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 27,168
Merck Index 15,8445
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Poids de la formule 183.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline