Learn More
Saccharine, extra pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10645502 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10645502 100 g Récipient de poudre en plastique 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10645502 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0040/48
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Spécification
CAS 81-07-2
Point de fusion 226 °C
Couleur Blanc
pH 2
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C7H5NO3S
Numéro MDL 5866
Quantité 100 g
Synonyme saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
Clé InChI CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Nom IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
Poids moléculaire (g/mol) 183.181
CID PubChem 5143
ChEBI CHEBI:32111
Poids de la formule 183,18 g/mol
Forme physique Solide