Learn More
Saccharine, sel de sodium dihydraté, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Saccharin Sodium Dihydrate |
| CAS | 6155-57-3 |
| Formule moléculaire | C7 H4 N O3 S . Na . 2 H2 O |
| Quantité | 100 g |
| Synonyme | 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one','1,1-dioxide','sodium salt','hydrate (1:1:2), 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one','1,1-dioxide','sodium salt','dihydrate (9CI), 1,2-Benzisothiazolin-3-one','1,1-dioxide','sodium salt','dihydrate (8CI), Saccharin sodium dihydrate, Sodium saccharin dihydrate, GR 50718C |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO3S.Na.2H2O/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H2/q;+1;;/p-1 |
| SMILES | O.O.[Na+].O=C1[N-]S(=O)(=O)c2ccccc12 |
| Nom IUPAC | sodium;1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-2-id-3-one;dihydrate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 241.2 |
| Poids de la formule | 241.0021 |