Learn More
Saccharine, hydrate de sel de sodium, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10722271 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10722271 250 g Flacon en plastique 250g
10553391 1 kg Flacon en plastique 1kg
10145113 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10722271 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 223372500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
CAS: 82385-42-0 | C7H4NNaO3S | 205.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82385-42-0
Formule moléculaire C7H4NNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 205.16
Numéro MDL MFCD00149605
Clé InChI OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme saccharin sodium salt hydrate
CID PubChem 131673955
Nom IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzothiazole-3-one ; hydrogène moléculaire ; sodium ; hydraté
SMILES [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Saccharin, sodium salt hydrate
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 25ppm Toluenesulfonamides (GC) max
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 250 g
Beilstein 27,17
Merck Index 10,8171
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether and, chloroform
Poids de la formule 205.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline