Learn More
Saccharine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Saccharin |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H5NO3S/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)12(10,11)8-7/h1-4H,(H,8,9) |
| Poids de la formule | 182.999 |
| Pourcentage de pureté | >95% |