Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneurs à sac
Code produit 15879251 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
400 mm
420 mm
Types de pointes:
Bord lisse
Bouchons
Extrémité avec adaptateur pour flacon
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Types de pointes Conditionnement
15879251 420 mm Extrémité avec adaptateur pour flacon 1 pièce
12977895 400 mm Bord lisse 1 pièce
15869251 420 mm Bouchons 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15879251 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 1320C01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    177.00€
    156.06€ / 1 pièces
    Économisez 20.94€
    11% de réduction
Expédition estimée: 15-02-2027
Les échantillonneurs à sacs Sampling Systems™ sont un moyen rapide et efficace d’obtenir des échantillons de substances contenues dans les sacs et sachets.
  • En acier inoxydable de haute qualité 316L
  • Point unique
  • Pour prélever des échantillons de sacs
Specifications
Type de produit Échantillonneur à sachet
Matériau Acier inoxydable (316L)
Types de pointes Extrémité avec adaptateur pour flacon
À utiliser avec (application) Échantillonnage
Diamètre (métrique) 25 mm
Diamètre (métrique) du noyau 22 mm
Longueur (métrique) 420 mm