Learn More
Gilson™ Station d’aspiration sécurisée
Code produit 17102225 Tous les produits Gilson Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de prise:
Royaume-Uni
UE
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de prise
17102225 UE
17193574 Royaume-Uni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17102225 Fournisseur Gilson™ Code fournisseur F110744
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2160.00€
    2107.35€ / 1 pièces
    Économisez 52.65€
    2% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La station d’aspiration sécurisée est un système de vide motorisé autonome pour une aspiration rapide et facile des déchets liquides biologiques à éliminer.La station offre une vitesse d’aspiration réglable et des poignées.Idéale pour les tests ELISA, la culture cellulaire et toute autre aspiration et élimination de liquides contaminés ou dangereux.
Sans danger et sans contaminants
  • Conception autonome fermée pour éviter les risques de contamination
  • Toutes les pièces en contact avec les liquides sont entièrement autoclavables
  • Doté d’un système de détection de niveau pour éviter tout débordement de liquide
  • Dispose d’un filtre hydrophobe en ligne qui emprisonne les aérosols pour une élimination sûre
Adaptable
  • Plusieurs adapteurs inclus pour être installé sur le conducteur manuel
  • Niveau d’aspiration réglable indiqué par un panneau de LED
  • La conception modulaire permet une aspiration rapide et précise des liquides
Pratique
  • Facile à utiliser sur une paillasse ou dans des hottes à flux laminaire
  • Toujours prête à l’emploi  en appuyant simplement sur le bouton de l’opérateur manuel
  • L’opérateur manuel ergonomique peut être stocké sur la poignée du flacon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Couleur Bleu
Vitesse de distribution 17 ml/s
Jetable Réutilisable
Type à poignée Ergonomique
Matériau Polypropylène
Nombre de canaux 1
Gamme de produits Gamme de produits MLH
Stérilité Non stérile
Type Aspirateur motorisé
Volume (métrique) 4 L
Type de prise UE