Description
Sans danger et sans contaminants
- Conception autonome fermée pour éviter les risques de contamination
- Toutes les pièces en contact avec les liquides sont entièrement autoclavables
- Doté d’un système de détection de niveau pour éviter tout débordement de liquide
- Dispose d’un filtre hydrophobe en ligne qui emprisonne les aérosols pour une élimination sûre
Adaptable
- Plusieurs adapteurs inclus pour être installé sur le conducteur manuel
- Niveau d’aspiration réglable indiqué par un panneau de LED
- La conception modulaire permet une aspiration rapide et précise des liquides
Pratique
- Facile à utiliser sur une paillasse ou dans des hottes à flux laminaire
- Toujours prête à l’emploi en appuyant simplement sur le bouton de l’opérateur manuel
- L’opérateur manuel ergonomique peut être stocké sur la poignée du flacon
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Bleu |
| Vitesse de distribution | 17 ml/s |
| Jetable | Réutilisable |
| Type à poignée | Ergonomique |
| Matériau | Polypropylène |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | Gamme de produits MLH |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Aspirateur motorisé |
| Afficher plus |
Nom du produit
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?