Learn More
Invitrogen™ Transilluminateur Blue-Light 2,0 Safe Imager™
Code produit 10507584
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
29,5 x 32,5 x 6,5 cm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10507584 29,5 x 32,5 x 6,5 cm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10507584 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur G6600EU
 Article restreint
En stock
Transilluminateur Blue-Light 2,0 Safe Imager™
Le transilluminateur de lumière bleue Safe Imager™ est conçu pour visualiser les gels colorés sur la paillasse du laboratoire ou dans les systèmes de documentation de gel. La lumière provenant de la source à LED à l’intérieur de l’instrument passe par un filtre bleu qui produit de la lumière avec un pic d’émission étroit centré à environ 470 nm, efficace pour l’excitation des colorants de liaison de l’ADN SYBR™ tels que le colorant de gel d’ADN SYBR™ Safe et plusieurs de nos colorants de gel protéique tels que SYPRO™ Ruby, SYPRO™ orange et Pro-Q Diamond™ . La sensibilité obtenue à l’aide de cet instrument est comparable à celle obtenue avec un transilluminateur UV standard. Contrairement aux transilluminateurs UV, le transilluminateur Safe Imager™ ne produit pas de lumière UV et ne nécessite pas d’équipement de protection anti-UV pendant l’utilisation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Transilluminateur
À utiliser avec (application) Transfert et électrophorèse sur gel d’acides nucléiques, électrophorèse sur gel de protéines
À utiliser avec (équipement) Safe Imager™
Dimensions (L x l x H) 29,5 x 32,5 x 6,5 cm
Alimentation électrique Type de prise : UE
Contenu et stockage • Safe Imager
• Filtre ambré
• Cordon d’alimentation
• Lunettes de visualisation Safe Imager
Conditions d’expédition Température ambiante
Concept écologique Efficacité énergétique
Type d’éclairage LED bleue