Learn More
BOLA Safe-Lab noix
Description
- Permet une connexion étanche et sûre ainsi qu'une déconnexion facile du cône et de la douille.
- L'écrou spécial, maintenu par un filetage extérieur au-dessus du cône, maintient et verrouille la douille. Pour déconnecter le dispositif, il faut tourner cet écrou spécial dans le sens des aiguilles d'une montre.
- La puissance est assurée par le pas du filetage et est transmise axialement à la douille.
- Le joint au sol est libéré.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | FDA |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Gamme de produits | NS 29/32 |
| Couleur | blanc |
| Flexibilité | Rigide |
| Max. Operating Temperature (English) | 482 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 250 °C |