Learn More
Eppendorf™ Micro-tube à essai Safe-Lock
Code produit 10768371 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Vert
Capacité (métrique):
0,5 ml
0.5 ml
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Capacité (métrique) Conditionnement
10768371 Vert 0.5 ml 500 pièces
10663981 Bleu 2 ml 1000 pièces
10058770 Rouge 2 ml 1000 pièces
10547381 Jaune 2 ml 1000 pièces
10421193 Jaune 0.5 ml 500 pièces
10490993 Bleu 0,5 ml 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10768371 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030121147
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.90€
    68.90€ / 500 pièces
    Économisez 8.00€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces microtubes en polypropylène pour une variété d’applications. Les tubes à essai Safe-Lock pour PCR Eppendorf™ disposent de couvercles Eppendorf Safe-Lock à charnière pour une protection exceptionnelle contre toute ouverture involontaire
  • Le couvercle à charnières Eppendorf Safe-Lock empêche toute ouverture involontaire du couvercle pendant l’incubation et le stockage
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabriqué sans agents de démoulage, adoucissants ou biocides, susceptibles d’avoir un effet négatif sur les dosages biologiques
  • g-Safe™ : Une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
  • Fermeture précise du couvercle, pour des taux d’évaporation minimum en cas de stockage de longue durée
  • Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
  • Fonctionnement garanti entre –86 et +100°C
  • Autoclavables lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
  • Disponible en qualité PCR propre, qualité ADN médico-légale Eppendorf et qualité Biopur pour une pureté garantie
  • Matériau Eppendorf LoBind protéine et ADN disponible pour une récupération maximale des échantillons précieux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0.5 ml
Couleur Vert
Matériau Polypropylène
Conditionnement 500boîte
Plage de températures (métrique) –86 à 100°C