Learn More
Eppendorf™ Safe-Lock Tubes™ Microtube biosourcé
GREENER_CHOICE
Code produit 30560025 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0.5 mL
1.5 mL
2.0 mL
Pureté ou qualité:
Pour un usage en PCR
Pour usage en PCR
Qualité Eppendorf
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Pureté ou qualité Conditionnement
30560025 2.0 mL Qualité Eppendorf 1000 pièces
30560021 0.5 mL Qualité Eppendorf 500 pièces
30560023 0.5 mL Pour un usage en PCR 500 pièces
30560020 1.5 mL Qualité Eppendorf 1000 pièces
30560024 1.5 mL Pour un usage en PCR 1000 pièces
30560022 2.0 mL Pour usage en PCR 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30560025 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030123166
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
View all promotions
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tubes en plastique 100 % biosourcé, de 0,5 à 2,0 mL, dotés d'un mécanisme de verrouillage unique pour protéger votre échantillon.
  • La variante BioBased (fabriquée à partir de matériaux 100 % biosourcés) contribue à réduire l'empreinte carbone liée aux consommables en laboratoire.
  • Les tubes biosourcés possèdent des propriétés matérielles et des spécifications techniques identiques à celles de nos tubes non biosourcés.
  • La charnière Eppendorf Safe-Lock Le couvercle empêche toute ouverture accidentelle pendant l'incubation et le stockage.
  • Sa construction en polypropylène biosourcé offre une résistance robuste aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes.
  • La fermeture hermétique précise du couvercle minimise les taux d'évaporation pendant les périodes de stockage prolongées.
  • Le couvercle et la surface latérale dépolie de grande taille facilitent l'étiquetage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Couleur de bouchon Transparent
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 2.0 mL
Couleur Transparent
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) Centrifugation
Nb par paquet 1000
Conditionnement Sachets refermables
Plage de températures (métrique) -86 °C à +100 °C
Stérilité Non stérile
Pureté ou qualité Qualité Eppendorf
Graduated Oui
Type de bouchon Couvercle à verrouillage de sécurité
Forme du fond Conique
FCR max. 25,000 g
Quantité 1000
Concept écologique Fabriqué à partir de ressources 100 % renouvelables
Forme Cylindrique
Type de produit Microtube