Learn More
Eppendorf™ Tubes Safe-Lock
Code produit 10430423 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 mL
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10430423 2 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10430423 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030120230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    108.00€
    96.30€ / 1000 pièces
    Économisez 11.70€
    10% de réduction
En stock
Le couvercle à charnière des tubes Eppendorf Safe-Lock offre une protection exceptionnelle contre l’ouverture involontaire et élimine complètement tout risque de fuite pendant l’incubation et le stockage.
  • Le couvercle à charnières Eppendorf Safe-Lock empêche toute ouverture involontaire du couvercle pendant l’incubation et le stockage
  • Le polypropylène offre une haute résistance aux produits chimiques, aux contraintes mécaniques et aux températures extrêmes
  • Fabriqué sans utilisation d’agents de glissement, de plastifiants et de biocides ; substances dont il a été démontré qu’elles s’infiltrent dans l’échantillon à partir des consommables en plastique et qu’elles ont un effet négatif sur les résultats des essais biologiques
  • g-Safe™ : En fonction de la variante de tube Safe-Lock (voir manuel), une stabilité exceptionnelle de centrifugation pouvant atteindre 30 000 × g empêche la perte d’échantillons due à la rupture du tube et offre une sécurité supplémentaire lors du travail avec des échantillons dangereux
     - Étanchéité du couvercle précise pour des taux d’évaporation minimaux pendant le stockage à long terme
  • Surface de couvercle dépolie de grande taille, sur le côté, pour faciliter le marquage
  • Fonctionnalité garantie de -86°C à 100°C
  • Autoclavable lorsqu’il est ouvert (121°C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 mL
Couleur Vert foncé
Conditionnement 1000
Plage de températures (métrique) -86 à 100°C
Les tubes Eppendorf Safe-Lock sont des tubes à échantillons à usage unique conçus en tant que récipient primaire conformément à la norme EN 14254:2004 et pour le stockage d’échantillons humains à des fins de test, à l’exception des échantillons de sang destinés aux diagnostics in vitro. Les tubes Eppendorf Safe-Lock sont conçus pour une utilisation par du personnel qualifié et qualifié uniquement.