Learn More
Eppendorf™ Plaques SafeCode
GREENER_CHOICE
Code produit 17815938 Tous les produits Eppendorf Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Array:
16 x 24
8 x 12
Type de produit:
Deepwell Plaque
Microplaque
Plaque PCR
Volume (métrique) des puits:
45 μl
200 μl
250 μl
320 μl
500 μl
1000 μl
2000 μl
Type de puits:
Fond conique (puits en V)
Fond rond (puits en U)
Rond, fond conique (puits en V)
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
40 pièces
80 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Array Type de produit Volume (métrique) des puits Type de puits Conditionnement
17815938 16 x 24 Deepwell Plaque 200 μl Fond rond (puits en U) 40 pièces
17805938 8 x 12 Plaque PCR 250 μl Fond conique (puits en V) 25 pièces
17825938 8 x 12 Microplaque 320 μl Rond, fond conique (puits en V) 80 pièces
17855938 8 x 12 Deepwell Plaque 500 μl Fond rond (puits en U) 40 pièces
17875928 8 x 12 Deepwell Plaque 1000 μl Fond rond (puits en U) 20 pièces
17835938 8 x 12 Deepwell Plaque 2000 μl Fond rond (puits en U) 20 pièces
17845938 16 x 24 Plaque PCR 45 μl Fond conique (puits en V) 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17815938 Fournisseur Eppendorf™ Code fournisseur 0030113551
En stock
Les plaques dotées du système de codes-barres SafeCode permettent une identification sûre et fiable des échantillons sur la paillasse. Différents types d'assiettes disponibles.
  • Codage à 3 niveaux pour l'identification sécurisée des échantillons et des récipients
  • Des codes sur trois côtés des plaques pour une lecture flexible
  • La fonction de correction d'erreurs ECC 200 permet une lecture sûre des codes avec jusqu'à 30 % de codes endommagés.
  • Informations complémentaires spécifiques à l'identification sur les plaques disponibles via Eppendorf™ DataPort à des fins de documentation
  • Importation directe dans eLabInventory et eLabJournal logiciel pour une manipulation aisée
  • Importation possible vers d'autres systèmes de bases de données
  • Fabriqué en PP de haute qualité pour une pureté d’échantillon optimale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Code-barres Code-barres inclus
Format Norme SBS
Array 16 x 24
Gamme de produits Eppendorf
Couleur Transparent
Type de produit Deepwell Plaque
Matériau Polypropylène
Volume (métrique) des puits 200 μl
Nbre de puits 96
Stérilité Stérile
Traitement de surface Non traité
Type de puits Fond rond (puits en U)
Quantité 8 platos/bolsa, 5 bolsas/paquete.
Fit for Purpose Prêt pour la PCR