Learn More
Brady™ Cadenas compact SafeKey - nylon avec une manille en plastique de 25 mm, avec clé identique
Code produit 17120261
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
3/boîte
Conditionnement:
3 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
17120261 Noir 3/boîte 3 pièces
17110261 Bleu 3/boîte 3 pièces
17150261 Marron 3/boîte 3 pièces
17100261 Vert 3/boîte 3 pièces
17130261 Orange 3/boîte 3 pièces
17140261 Violet 3/boîte 3 pièces
17180251 Rouge 3/boîte 3 pièces
17190251 Jaune 3/boîte 3 pièces
17160261 Blanc 3/boîte 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17120261 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150193
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une gamme de cadenas petits et légers, adaptés aux applications d’isolement des sources d’énergie ou aux espaces confinés
  • Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé identique
Alternate Part Number CPT-BLK-25PL-KA3PK
Couleur Noir
Matériau Nylon
Diamètre (impériale) de la manille 0,19 po
Diamètre (métrique) de la manille 4,7 mm
Hauteur (impériale) de la manille 1 po
Hauteur (métrique) de la manille 25 mm
Material (Shackle) Plastique
Nbre de broches 6
Quantité 3/boîte
Largeur (impériale) 1,3 in
Largeur (impériale) de la manille 1 po
Largeur (métrique) 33 mm
Largeur (métrique) de la manille 26 mm