Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - aluminium avec une manille en plastique de 38 mm, avec clé différente
Code produit 17170291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
1 de chaque
6 / Boîte
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
17170291 Argent 1 de chaque 1 pièce
17180291 Noir 1 de chaque 1 pièce
17100311 Orange 1 de chaque 1 pièce
17110311 Vert 1 de chaque 1 pièce
17100331 Marron 1 de chaque 1 pièce
17110331 Bleu 1 de chaque 1 pièce
17140361 Orange 6/boîte 6 pièces
17120331 Jaune 1 de chaque 1 pièce
17180341 Rouge 1 de chaque 1 pièce
17180361 Violet 1 de chaque 1 pièce
17190271 Jaune 6/boîte 6 pièces
17150291 Noir 6/boîte 6 pièces
17160301 Vert 6/boîte 6 pièces
17140321 Argent 6/boîte 6 pièces
17120341 Marron 6/boîte 6 pièces
17130341 Bleu 6 / Boîte 6 pièces
17140341 Rouge 6/boîte 6 pièces
17180371 Violet 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17170291 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150242
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le nec plus ultra pour les applications de sécurité à toute épreuve en intérieur comme en extérieur.
  • Composés d’un corps en aluminium et d’une anse en acier solides, nos cadenas de Brady™ sont légers et robustes
  • Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Les cadenas sont résistants aux produits chimiques et à la corrosion
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé différente
Alternate Part Number ALU-SLV-38ST-KD
Couleur Argent
Matériau Aluminium anodisé
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 6,4 mm
Hauteur (impériale) de la manille 1,5 in
Hauteur (métrique) de la manille 38 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) de la manille 1,3 in
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm