Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - aluminium avec une manille en plastique de 38 mm, avec clé identique
Code produit 17100381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
3/boîte
Conditionnement:
3 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
17100381 Noir 3/boîte 3 pièces
17180301 Bleu 3/boîte 3 pièces
17170301 Marron 3/boîte 3 pièces
17150321 Vert 3/boîte 3 pièces
17160341 Orange 3/boîte 3 pièces
17190371 Violet 3/boîte 3 pièces
17190301 Rouge 3/boîte 3 pièces
17150341 Argent 3/boîte 3 pièces
17160321 Jaune 3/boîte 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17100381 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150349
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le nec plus ultra pour les applications de sécurité à toute épreuve en intérieur comme en extérieur.
  • Composés d’un corps en aluminium et d’une anse en acier solides, nos cadenas de Brady™ sont légers et robustes
  • Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Les cadenas sont résistants aux produits chimiques et à la corrosion
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé identique
Alternate Part Number ALU-BLK-38ST-KA3PK
Couleur Noir
Matériau Aluminium anodisé
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 6,4 mm
Hauteur (impériale) de la manille 1,5 in
Hauteur (métrique) de la manille 38 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 3/boîte
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) de la manille 1,3 in
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm