Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - aluminium avec une manille en plastique de 76 mm, avec clé différente
Code produit 17160291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
1 de chaque
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
17160291 Bleu 1 de chaque 1 pièce
17170321 Argent 1 de chaque 1 pièce
17180321 Marron 1 de chaque 1 pièce
17190321 Jaune 1 de chaque 1 pièce
17170341 Orange 1 de chaque 1 pièce
17150361 Violet 1 de chaque 1 pièce
17160361 Noir 1 de chaque 1 pièce
17170361 Rouge 1 de chaque 1 pièce
17160381 Vert 1 de chaque 1 pièce
17160271 Noir 6/boîte 6 pièces
17120291 Marron 6/boîte 6 pièces
17150301 Vert 6/boîte 6 pièces
17190331 Argent 6/boîte 6 pièces
17110361 Bleu 6/boîte 6 pièces
17120361 Rouge 6/boîte 6 pièces
17160371 Orange 6/boîte 6 pièces
17170371 Jaune 6/boîte 6 pièces
17150381 Violet 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17160291 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150241
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le nec plus ultra pour les applications de sécurité à toute épreuve en intérieur comme en extérieur.
  • Composés d’un corps en aluminium et d’une anse en acier solides, nos cadenas de Brady™ sont légers et robustes
  • Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Les cadenas sont résistants aux produits chimiques et à la corrosion
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé différente
Alternate Part Number ALU-BLU-76ST-KD
Couleur Bleu
Matériau Aluminium anodisé
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 6,4 mm
Hauteur (impériale) de la manille 3 po
Hauteur (métrique) de la manille 76 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) de la manille 1,3 in
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm