Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - aluminium avec une manille en plastique de 76 mm, avec clé différente
Tous les produits Brady ProduitsDescription
- Composés d’un corps en aluminium et d’une anse en acier solides, nos cadenas de Brady™ sont légers et robustes
- Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
- Les cadenas sont résistants aux produits chimiques et à la corrosion
- Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
- La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
- 1 clé fournie avec chaque cadenas
- Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadenas à clé |
| Type de clé | Clé différente |
| Alternate Part Number | ALU-SLV-76ST-KD6PK |
| Couleur | Argent |
| Matériau | Aluminium anodisé |
| Diamètre (impériale) de la manille | 0,25 in |
| Diamètre (métrique) de la manille | 6,4 mm |
| Hauteur (impériale) de la manille | 3 po |
| Hauteur (métrique) de la manille | 76 mm |
| Material (Shackle) | Acier |
| Show More |