Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - aluminium avec une manille en plastique de 76 mm, avec clé identique
Code produit 17170271
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
3/boîte
Conditionnement:
3 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
17170271 Noir 3/boîte 3 pièces
17130321 Bleu 3/boîte 3 pièces
17100341 Marron 3/boîte 3 pièces
17130291 Vert 3/boîte 3 pièces
17130361 Orange 3/boîte 3 pièces
17110341 Violet 3/boîte 3 pièces
17180271 Rouge 3/boîte 3 pièces
17120321 Argent 3/boîte 3 pièces
17140291 Jaune 3/boîte 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17170271 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150217
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le nec plus ultra pour les applications de sécurité à toute épreuve en intérieur comme en extérieur.
  • Composés d’un corps en aluminium et d’une anse en acier solides, nos cadenas de Brady™ sont légers et robustes
  • Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Les cadenas sont résistants aux produits chimiques et à la corrosion
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé identique
Alternate Part Number ALU-BLK-76ST-KA3PK
Couleur Noir
Matériau Aluminium anodisé
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 6,4 mm
Hauteur (impériale) de la manille 3 po
Hauteur (métrique) de la manille 76 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 3/boîte
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) de la manille 1,3 in
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm