Learn More
Brady™ Cadenas compact SafeKey - nylon avec une manille en plastique de 25 mm, avec clé différente
Code produit 17190241
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
1 de chaque
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
17190241 Rouge 1 de chaque 1 pièce
17100251 Jaune 1 de chaque 1 pièce
17110251 Vert 1 de chaque 1 pièce
17120251 Bleu 1 de chaque 1 pièce
17130251 Noir 1 de chaque 1 pièce
17140251 Orange 1 de chaque 1 pièce
17150251 Violet 1 de chaque 1 pièce
17160251 Marron 1 de chaque 1 pièce
17170251 Blanc 1 de chaque 1 pièce
17170261 Rouge 6/boîte 6 pièces
17180261 Jaune 6/boîte 6 pièces
17190261 Vert 6/boîte 6 pièces
17100271 Bleu 6/boîte 6 pièces
17110271 Noir 6/boîte 6 pièces
17120271 Orange 6/boîte 6 pièces
17130271 Violet 6/boîte 6 pièces
17140271 Marron 6/boîte 6 pièces
17150271 Blanc 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17190241 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150180
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une gamme de cadenas petits et légers, adaptés aux applications d’isolement des sources d’énergie ou aux espaces confinés
  • Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé différente
Alternate Part Number CPT-RED-25PL-KD
Couleur Rouge
Matériau Nylon
Diamètre (impériale) de la manille 0,19 po
Diamètre (métrique) de la manille 4,7 mm
Hauteur (impériale) de la manille 1 po
Hauteur (métrique) de la manille 25 mm
Material (Shackle) Plastique
Nbre de broches 6
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,3 in
Largeur (impériale) de la manille 1 po
Largeur (métrique) 33 mm
Largeur (métrique) de la manille 26 mm