Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - nylon avec une manille en plastique de 38 mm, avec clé différente
Code produit 17190381 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
1 de chaque
6/boîte
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
17190381 Blanc 1 de chaque 1 pièce
17170281 Orange 1 de chaque 1 pièce
17180281 Noir 1 de chaque 1 pièce
17190281 Jaune 1 de chaque 1 pièce
17180311 Violet 1 de chaque 1 pièce
17190311 Vert 1 de chaque 1 pièce
17170351 Marron 1 de chaque 1 pièce
17140371 Rouge 1 de chaque 1 pièce
17100391 Bleu 1 de chaque 1 pièce
17100281 Bleu 6/boîte 6 pièces
17120311 Jaune 6/boîte 6 pièces
17190341 Blanc 6/boîte 6 pièces
17100351 Marron 6/boîte 6 pièces
17110351 Orange 6/boîte 6 pièces
17120351 Rouge 6/boîte 6 pièces
17190361 Vert 6/boîte 6 pièces
17110381 Violet 6/boîte 6 pièces
17120381 Noir 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Code produit 17190381 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150365
En stock
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
  • Complément au Brady™ La gamme de cadenas SafeKey possède les mêmes caractéristiques.
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Retenue de la clé (la clé ’ne se libérera pas tant que l'anse du cadenas ne sera pas correctement fermée)
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé différente
Alternate Part Number NYL-WHT-38PL-KD
Couleur Blanc
Matériau Nylon
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 6,4 mm
Hauteur (impériale) de la manille 1,5 in
Hauteur (métrique) de la manille 38 mm
Material (Shackle) Plastique
Nbre de broches 6
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) de la manille 1,3 in
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm