Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - nylon avec une manille en plastique de 38 mm, avec clé identique
Code produit 17140351 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
3/boîte
Conditionnement:
3 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité Conditionnement
17140351 Noir 3/boîte 3 pièces
17140311 Bleu 3/boîte 3 pièces
17130351 Marron 3/boîte 3 pièces
17120281 Vert 3/boîte 3 pièces
17110281 Orange 3/boîte 3 pièces
17130381 Violet 3/boîte 3 pièces
17140331 Rouge 3/boîte 3 pièces
17130311 Blanc 3/boîte 3 pièces
17130331 Jaune 3/boîte 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17140351 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150315
En stock
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
  • Complément au Brady™ La gamme de cadenas SafeKey possède les mêmes caractéristiques.
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Retenue de la clé (la clé ’ne se libérera pas tant que l'anse du cadenas ne sera pas correctement fermée)
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé identique
Alternate Part Number NYL-BLK-38PL-KA3PK
Couleur Noir
Matériau Nylon
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 6,4 mm
Hauteur (impériale) de la manille 1,5 in
Hauteur (métrique) de la manille 38 mm
Material (Shackle) Plastique
Nbre de broches 6
Quantité 3/boîte
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) de la manille 1,3 in
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm