Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - nylon avec une manille en acier de 38 mm, avec clé différente
Code produit 17110291
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
1 de chaque
3/boîte
6/boîte
Unit Size:
1 pièce
3 pièces
6 pièces
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Couleur Quantité unitSize
17110291 Noir 1 de chaque 1 pièce
17130301 Violet 1 de chaque 1 pièce
17140301 Bleu 1 de chaque 1 pièce
17110321 Marron 1 de chaque 1 pièce
17190351 Orange 1 de chaque 1 pièce
17100361 Rouge 1 de chaque 1 pièce
17150371 Jaune 1 de chaque 1 pièce
17110391 Blanc 1 de chaque 1 pièce
17120391 Vert 1 de chaque 1 pièce
17180381 Orange 3/boîte 3 pièces
17130281 Noir 6/boîte 6 pièces
17140281 Jaune 6/boîte 6 pièces
17150311 Marron 6/boîte 6 pièces
17160311 Rouge 6/boîte 6 pièces
17150331 Blanc 6/boîte 6 pièces
17150351 Bleu 6/boîte 6 pièces
17100371 Orange 6/boîte 6 pièces
17110371 Vert 6/boîte 6 pièces
17170381 Violet 6/boîte 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17110291 Supplier Brady™ Supplier No. 150234
Expédition estimée: 10-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
  • Complément au Brady™ La gamme de cadenas SafeKey possède les mêmes caractéristiques.
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Retenue de la clé (la clé ’ne se libérera pas tant que l'anse du cadenas ne sera pas correctement fermée)
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Specifications
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé différente
Alternate Part Number NYL-BLK-38ST-KD
Couleur Noir
Matériau Nylon
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 6,4 mm
Hauteur (impériale) de la manille 1,5 in
Hauteur (métrique) de la manille 38 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) de la manille 1,3 in
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm