Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey - nylon avec une manille en acier de 38 mm, avec clé identique
Code produit 17160331
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Rouge
Vert
Violet
Quantité:
3/boîte
Conditionnement:
3 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Quantité unitSize
17160331 Noir 3/boîte 3 pièces
17160351 Bleu 3/boîte 3 pièces
17150281 Marron 3/boîte 3 pièces
17130371 Vert 3/boîte 3 pièces
17160281 Violet 3/boîte 3 pièces
17170311 Rouge 3/boîte 3 pièces
17120371 Blanc 3/boîte 3 pièces
17190291 Jaune 3/boîte 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 17160331 Fournisseur Brady™ Code fournisseur 150294
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
  • Complément au Brady™ La gamme de cadenas SafeKey possède les mêmes caractéristiques.
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Retenue de la clé (la clé ’ne se libérera pas tant que l'anse du cadenas ne sera pas correctement fermée)
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Type de clé Clé identique
Alternate Part Number NYL-BLK-38ST-KA3PK
Couleur Noir
Matériau Nylon
Diamètre (impériale) de la manille 0,25 in
Diamètre (métrique) de la manille 6,4 mm
Hauteur (impériale) de la manille 1,5 in
Hauteur (métrique) de la manille 38 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 3/boîte
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (impériale) de la manille 1,3 in
Largeur (métrique) 38 mm
Largeur (métrique) de la manille 33 mm