Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey en nylon dotés d’une anse en acier de 76 mm
Description
- Complimentez le Brady™ La gamme de cadenas SafeKey possède les mêmes caractéristiques.
- Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
- Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
- Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
- Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
- La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
- 1 clé fournie avec chaque cadenas
- Retenue de la clé (la clé ’ne se libérera pas tant que l'anse du cadenas ne sera pas correctement fermée)
- Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux ; consultez nos possibilités de personnalisation.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Cadenas à clé |
| Alternate Part Number | NYL-RED-76ST-KD |
| Couleur | Rouge |
| Matériau | Nylon |
| Diamètre (métrique) de la manille | 6,40 mm |
| Hauteur (métrique) de la manille | 76,00 mm |
| Material (Shackle) | Acier |
| Nbre de broches | 6 |
| Quantité | 1 de chaque |
| Largeur (impériale) | 1,496 in |
| Afficher plus |