Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey en nylon dotés d’une anse en acier de 76 mm
Code produit 17180351 Tous les produits Brady Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17180351 Vert 1 pièce
17100291 Violet 1 pièce
17100301 Marron 1 pièce
17110301 Orange 1 pièce
17120301 Bleu 1 pièce
17100321 Noir 1 pièce
17170331 Blanc 1 pièce
17180331 Jaune 1 pièce
17140381 Rouge 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17180351 Fornitore Brady™ N. del fornitore 150319
En stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
  • Complimentez le Brady™ La gamme de cadenas SafeKey possède les mêmes caractéristiques.
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Retenue de la clé (la clé ’ne se libérera pas tant que l'anse du cadenas ne sera pas correctement fermée)
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux ; consultez nos possibilités de personnalisation.
Specifica
Type de produit Cadenas à clé
Alternate Part Number NYL-GRN-76ST-KD
Couleur Vert
Matériau Nylon
Diamètre (métrique) de la manille 6,40 mm
Hauteur (métrique) de la manille 76,00 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,496 in
Largeur (métrique) 38,00 mm
Largeur (métrique) de la manille 33,00 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.