Learn More
DuPont™ Combinaison à capuche Tyvek 500 Xpert
Code produit 12911355 Tous les produits DuPont Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
XXL
XXXL
XXXXL
XXXXXL
XXXXXXL
XXXXXXXL
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12911355 L 25 pièces
11743103 S 100 pièces
12971345 S 25 pièces
11703103 M 100 pièces
13005683 M 1 pièce
12991345 M 25 pièces
13095673 L 1 pièce
11713103 L 100 pièces
11723103 XL 100 pièces
12931355 XL 25 pièces
13025683 XL 1 pièce
12951355 XXL 25 pièces
13075673 XXL 1 pièce
11733103 XXL 100 pièces
12961355 XXXL 25 pièces
11753103 XXXL 100 pièces
13085673 XXXL 1 pièce
17402893 XXXXL 100 pièces
17412893 XXXXXL 100 pièces
17422893 XXXXXXL 100 pièces
17432893 XXXXXXXL 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Code produit 12911355 Fournisseur DuPont™ Code fournisseur D14663977
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    295.00€
    213.75€ / 25 pièces
    Économisez 81.25€
    27% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
En PE haute densité Flashspun. DuPont™ Tyvek™ Classique Xpert La combinaison à capuche est perméable à l'air et à la vapeur d'eau, tout en repoussant les liquides à base d'eau et les aérosols, et offre une excellente barrière contre les particules fines et les fibres.
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
  • Robustesse et légèreté (<180 g par vêtement)
  • Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
  • Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
  • Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
  • Blanc, tailles S à XXXL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette à capuche
Dimensions L
Matériau Tyvek&trade ; Flashspun HDPE
Couleur Blanc
Jetable Oui
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Élastique
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule 3 parties
Type de bouchon Fermeture éclair autobloquante avec rabat
Type de couture Piqué
Certifications/Conformité Catégorie III, Type 5-B et 6-B, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Taille (métrique) de la poitrine 100 à 108 cm
À utiliser avec (application) Manipulation de produits pharmaceutiques, traitement chimique, industrie pétrolière et gazière, maintenance et exploitation générales, peinture automatique par pulvérisation et bien d'autres encore.
Quantité 100/Paquet
Modèle Classic Xpert
Afficher plus Afficher moins
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.