Learn More
WLD Tec™ Adaptateur de sécurité 360
Description
- Pour Flame 100.
- Avec régulateur de pression intégré
- Pour cartouches CV 360, 52 g auprès de Camping Gaz.
- Fonctionnement continu de la cartouche 65 minutes.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flame100 |