Learn More
Micronova™ Cutter de sécurité pour sacs
BIOPHARMA
Code produit 12940235 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Longueur (métrique):
15 cm
16,5 cm
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
12940235 Orange 15 cm -
16407685 Jaune 16,5 cm 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12940235 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BC01IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    515.00€
    423.49€ / 50 pièces
    Économisez 91.51€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-01-2027
Le cutter de sécurité jetable en plastique est conçu avec une poignée ergonomique et un protège-lame pour une utilisation avec les sacs de matières premières et les fournitures de production dans les environnements contrôlés et les zones de support. Disponible irradiée aux rayons gamma.
Le cutter de sécurité pour sacs Micronova est conçu avec une poignée ergonomique et un protège-lame, ce qui élimine le besoin de changer les lames en raison d’un desserrage. Disponible avec un système de protection rétractable en option.
  • Cutter sûr pour les sacs de matières premières et les fournitures de production
  • Poignée ergonomique jetable en plastique
  • Pour une utilisation dans les environnements contrôlés et les infrastructures de soutien
  • Système de protection rétractable en option
  • Disponible en version irradiée aux rayons gamma
Spécification
Type de produit Ouvre-sachets
Color-coded oui
Matériau de la poignée Plastique
Type de poignée Rétractable
Types de pointes Lame
Scent Sans parfum
Stérilité Stérile
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Certificat de traitement par irradiation et certificat de conformité
Couleur Orange
Contenu et stockage Température ambiante (recommandée entre 15 °C et 30 °C). Ne pas stocker à la lumière directe du soleil. Conserver le produit dans un endroit protégé des variations extrêmes de température et d'humidité et à l'abri des sources d'ultraviolets.
Description Rétraction automatique
Diamètre (impériale) 1,125 in
Diamètre (métrique) 2.9 cm
Dimensions (L x l x H) 6 x 1,5 x 0,5 in (11,2 x 3,8 x 1,8 cm)
Jetable Usage unique
Filtré Produit non filtré
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Découpe de sacs en environnement contrôlé pour l'ouverture des emballages de matières premières.
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 1.8 cm
Longueur (impériale) 6 in
Longueur (métrique) 15 cm
Longueur (métrique) de la pointe 3.8 cm
Matériau Lame en acier inoxydable, boîtier en copolymère
Conditionnement Emballé dans un sac en PEBD, doublure de boîte en PEBD. Boîtier certifié ECT fabriqué à partir de matériaux 100 % recyclés
Quantité 50/boîte
Résistant à Désinfectants et solutions nettoyantes standards
Dimensions 8 x 8 x 8 in
Largeur (impériale) 1,5 in
Largeur (métrique) 3,8 cm