Learn More
Micronova™ Cutter de sécurité pour sacs
Code produit 16407685 Tous les produits Micronova Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Orange
Longueur (métrique):
15 cm
16,5 cm
Conditionnement:
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
16407685 Jaune 16,5 cm 50 pièces
12940235 Orange 15 cm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16407685 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BC02IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    835.00€
    612.88€ / 50 pièces
    Économisez 222.12€
    26% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 01-02-2027
Le cutter de sécurité jetable en plastique est conçu avec une poignée ergonomique et un protège-lame pour une utilisation avec les sacs de matières premières et les fournitures de production dans les environnements contrôlés et les zones de support. Disponible irradiée aux rayons gamma.
Le cutter de sécurité pour sacs Micronova est conçu avec une poignée ergonomique et un protège-lame, ce qui élimine le besoin de changer les lames en raison d’un desserrage. Disponible avec un système de protection rétractable en option.
  • Cutter sûr pour les sacs de matières premières et les fournitures de production
  • Poignée ergonomique jetable en plastique
  • Pour une utilisation dans les environnements contrôlés et les infrastructures de soutien
  • Système de protection rétractable en option
  • Disponible en version irradiée aux rayons gamma
Spécification
Type de produit Ouvre-sachets
Color-coded Oui
Matériau de la poignée Plastique
Type de poignée Sécurité de type crochet
Types de pointes Lame : Style crochet
Scent Sans parfum
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001 ; Certificat de traitement par irradiation et certificat de conformité
Couleur Jaune
Contenu et stockage Température ambiante (recommandée entre 15 °C et 30 °C). Ne pas stocker à la lumière directe du soleil. Conserver le produit dans un endroit protégé des variations extrêmes de température et d'humidité et à l'abri des sources d'ultraviolets.
Description Conserver à température ambiante
Diamètre (impériale) 1,125 in
Diamètre (métrique) 2.9 cm
Dimensions (L x l x H) 6,5 x 2,5 x 0,4375 in ( 16,5 x 6,3 x 1,1 cm)
Jetable Usage unique
Filtré Produit non filtré
Inflammable Non
À utiliser avec (application) Découpe de sacs en environnement contrôlé pour l'ouverture des emballages de matières premières.
Hauteur (impériale) 0,4375 in
Hauteur (métrique) 1.1 cm
Longueur (impériale) 6,5 in
Longueur (métrique) 16,5 cm
Longueur (métrique) de la pointe 6.3 cm
Matériau Lame en acier inox, boîtier en copolymère
Conditionnement Emballé dans un sac en PEBD, doublure de boîte en PEBD. Boîtier certifié ECT fabriqué à 100 % à partir de matériaux recyclés.
Quantité 50/Cs.
Résistant à Désinfectants et solutions de nettoyage standard
Dimensions 8 x 8 x 8 in
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6.4 cm